2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,5-Dihydroxy-4-acetyltoluene
OR953477-1G OR953477-5G
APOSOR953477-1GEA 93.5 EUR
APOSOR953477-1G APOSOR953477-5G
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.1739 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656138
CAS nummer: 1634-34-0