(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953478-10G OR953478-1G OR953478-5G
APOSOR953478-10GEA 0 EUR
APOSOR953478-10G APOSOR953478-1G APOSOR953478-5G
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formule: C₁₂H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00866571
CAS nummer: 136236-51-6