5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953479-100MG OR953479-1G OR953479-250MG
APOSOR953479-100MGEA 169 EUR
APOSOR953479-100MG APOSOR953479-1G APOSOR953479-250MG
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06654975
CAS nummer: 40808-25-1