4,5-Dichloroquinazoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953494-1G OR953494-250MG
APOSOR953494-1GEA 127 EUR
APOSOR953494-1G APOSOR953494-250MG
4,5-Dichloroquinazoline 95%
4,5-Dichloroquinazoline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909637
CAS nummer: 2148-55-2