Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9535-1G OR9535-250MG
APOSOR9535-1GEA 171 EUR
APOSOR9535-1G APOSOR9535-250MG
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate
Formule: C₁₅H₁₃BrO₃
Kookpunt: 202…203 °C/4mmHg
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436016
CAS nummer: 17054-26-1