Ethyl 2,4-dimethylbenzoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2,4-dimethylbenzoate
OR953516-100G OR953516-25G OR953516-5G
APOSOR953516-100GEA 263 EUR
APOSOR953516-100G APOSOR953516-25G APOSOR953516-5G
Ethyl 2,4-dimethylbenzoate 96%
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015438
CAS nummer: 33499-42-2