3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953566-100MG
OR953566-1G
OR953566-250MG
APOSOR953566-100MGEA
289
EUR
APOSOR953566-100MG
APOSOR953566-1G
APOSOR953566-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde
Formule:
C₈H₅IN₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08457789 CAS nummer: 900514-07-0 |