(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953579-1G OR953579-5G
APOSOR953579-1GEA 64.3 EUR
APOSOR953579-1G APOSOR953579-5G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191310
CAS nummer: 169749-99-9