Ethyl-1-methylpyrrolidine-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953602-1G OR953602-250MG
APOSOR953602-1GEA 250 EUR
APOSOR953602-1G APOSOR953602-250MG
Ethyl-1-methylpyrrolidine-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198863
CAS nummer: 14398-95-9