Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953650-1G OR953650-250MG
APOSOR953650-1GEA 723 EUR
APOSOR953650-1G APOSOR953650-250MG
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659787
CAS nummer: 57764-49-5