4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953653-1G OR953653-5G
APOSOR953653-1GEA 330 EUR
APOSOR953653-1G APOSOR953653-5G
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 98%
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02254125
CAS nummer: 18986-09-9