4-Bromo-o-toluic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
OR9537-100G OR9537-25G OR9537-500G
APOSOR9537-100GEA 78.9 EUR
APOSOR9537-100G APOSOR9537-25G APOSOR9537-500G
4-Bromo-o-toluic acid
4-Bromo-o-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
Smeltpunt: 180…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040905
CAS nummer: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III