1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953712-1G OR953712-250MG
APOSOR953712-1GEA 89.2 EUR
APOSOR953712-1G APOSOR953712-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690251
CAS nummer: 21005-45-8