3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953714-1G OR953714-5G
APOSOR953714-1GEA 191 EUR
APOSOR953714-1G APOSOR953714-5G
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine 90%
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine
Formule: C₈H₁₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462177
CAS nummer: 62821-89-0