3-Amino-4-methylpyridazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953732-1G OR953732-250MG
APOSOR953732-1GEA 583 EUR
APOSOR953732-1G APOSOR953732-250MG
3-Amino-4-methylpyridazine 95%
3-Amino-4-methylpyridazine
Formule: C₅H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460975
CAS nummer: 90568-15-3