5-Bromofuro[2,3-b]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953736-1G OR953736-250MG
APOSOR953736-1GEA 488 EUR
APOSOR953736-1G APOSOR953736-250MG
5-Bromofuro[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromofuro[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16628264
CAS nummer: 220957-39-1