2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR953758-250MG OR953758-1G
APOSOR953758-250MGEA 38 EUR
APOSOR953758-250MG APOSOR953758-1G
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClIN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD16610529
CAS nummer: 1197957-18-8