Isoquinoline-1-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953813-1G OR953813-250MG
APOSOR953813-1GEA 87.6 EUR
APOSOR953813-1G APOSOR953813-250MG
Isoquinoline-1-carbaldehyde 95%
Isoquinoline-1-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738864
CAS nummer: 4494-18-2