Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953834-1G OR953834-5G
APOSOR953834-1GEA 123 EUR
APOSOR953834-1G APOSOR953834-5G
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 98%
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine
Formule: C₆H₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117798
CAS nummer: 92914-74-4