3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9539-1G OR9539-5G
APOSOR9539-1GEA 164 EUR
APOSOR9539-1G APOSOR9539-5G
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BClNO₃
Smeltpunt: 218…220 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436014
CAS nummer: 874288-10-5