4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR953913-1G OR953913-250MG OR953913-5G
APOSOR953913-1GEA 58.4 EUR
APOSOR953913-1G APOSOR953913-250MG APOSOR953913-5G
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₁₀H₅ClN₂O
Smeltpunt: 146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00763943
CAS nummer: 39876-88-5