3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953934-1G OR953934-5G
APOSOR953934-1GEA 86.2 EUR
APOSOR953934-1G APOSOR953934-5G
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01168905
CAS nummer: 33322-60-0