5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953943-1G OR953943-250MG
APOSOR953943-1GEA 636 EUR
APOSOR953943-1G APOSOR953943-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06753266
CAS nummer: 34385-94-9