1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953972-1G OR953972-5G
APOSOR953972-1GEA 205 EUR
APOSOR953972-1G APOSOR953972-5G
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04309657
CAS nummer: 640264-45-5