5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953983-1G OR953983-250MG OR953983-5G
APOSOR953983-1GEA 271 EUR
APOSOR953983-1G APOSOR953983-250MG APOSOR953983-5G
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine
Formule: C₈H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08272104
CAS nummer: 354824-17-2