4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR953987-10G OR953987-1G OR953987-5G
APOSOR953987-10GEA 651 EUR
APOSOR953987-10G APOSOR953987-1G APOSOR953987-5G
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine 98%
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine
Formule: C₉H₁₀N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00659246
CAS nummer: 64036-71-1