[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(3-Methylphenoxy)ethanamine
OR953999-1G OR953999-250MG
APOSOR953999-1GEA 141 EUR
APOSOR953999-1G APOSOR953999-250MG
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₄ClNO
MW: 187.67 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02667723
CAS nummer: 6487-99-6