Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-3-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-methoxybenzoate
OR9540-1G OR9540-25G OR9540-5G
APOSOR9540-1GEA 22 EUR
APOSOR9540-1G APOSOR9540-25G APOSOR9540-5G
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉BrO₃
Smeltpunt: 58…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08436018
CAS nummer: 17100-63-9