8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR954020-1G OR954020-25G OR954020-5G
APOSOR954020-1GEA 110 EUR
APOSOR954020-1G APOSOR954020-25G APOSOR954020-5G
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₉H₁₁NO
Smeltpunt: 115…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02656029
CAS nummer: 6640-50-2