4-Methoxymethylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(Methoxymethyl)benzoic acid
OR954026-1G OR954026-250MG
APOSOR954026-1GEA 490 EUR
APOSOR954026-1G APOSOR954026-250MG
4-Methoxymethylbenzoic acid 95%
4-Methoxymethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06375934
CAS nummer: 67003-50-3