2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954047-1G OR954047-250MG
APOSOR954047-1GEA 438 EUR
APOSOR954047-1G APOSOR954047-250MG
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
2-(Ethylthio)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00094046
CAS nummer: 21101-79-1