(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954050-10G
OR954050-1G
OR954050-5G
APOSOR954050-10GEA
1010
EUR
APOSOR954050-10G
APOSOR954050-1G
APOSOR954050-5G
(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%
(Indan-5-yloxy)acetic acid
Formule:
C₁₁H₁₂O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01672404 CAS nummer: 1878-58-6 |