1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954133-1G OR954133-5G
APOSOR954133-1GEA 43.8 EUR
APOSOR954133-1G APOSOR954133-5G
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule: C₉H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005715
CAS nummer: 10045-45-1