Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR954166-1G OR954166-5G
APOSOR954166-1GEA 46.8 EUR
APOSOR954166-1G APOSOR954166-5G
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04966956
CAS nummer: 167479-13-2