4-Bromo-3-methoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9543-5G OR9543-25G
APOSOR9543-5GEA 36.6 EUR
APOSOR9543-5G APOSOR9543-25G
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
Smeltpunt: 221…224 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08436017
CAS nummer: 56256-14-5