4-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9544-1G OR9544-5G
APOSOR9544-1GEA 80.4 EUR
APOSOR9544-1G APOSOR9544-5G
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
Smeltpunt: 118…121 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08062857
CAS nummer: 36057-44-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III