3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-((2-Chloroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9545-1G OR9545-5G
APOSOR9545-1GEA 118 EUR
APOSOR9545-1G APOSOR9545-5G
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BClNO₃
Smeltpunt: 250…252 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436013
CAS nummer: 874288-12-7