Ethyl nicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954544-100G OR954544-500G
APOSOR954544-100GEA 24.6 EUR
APOSOR954544-100G APOSOR954544-500G
Ethyl nicotinate 98%
Ethyl nicotinate
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006389
CAS nummer: 614-18-6