2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954557-1G OR954557-25G OR954557-5G
APOSOR954557-1GEA 110 EUR
APOSOR954557-1G APOSOR954557-25G APOSOR954557-5G
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide
Formule: C₈H₈ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09757538
CAS nummer: 834861-72-2