2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954558-10G OR954558-1G OR954558-5G
APOSOR954558-10GEA 760 EUR
APOSOR954558-10G APOSOR954558-1G APOSOR954558-5G
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide
Formule: C₈H₈ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00278248
CAS nummer: 673476-96-5