2-Methylthiobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954583-100G OR954583-25G
APOSOR954583-100GEA 438 EUR
APOSOR954583-100G APOSOR954583-25G
2-Methylthiobenzamide 98%
2-Methylthiobenzamide
Formule: C₈H₉NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03945350
CAS nummer: 53515-19-8