4-Phenylpyridin-2-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Hydroxy-4-phenylpyridine
OR954648-1G OR954648-250MG
APOSOR954648-1GEA 220 EUR
APOSOR954648-1G APOSOR954648-250MG
4-Phenylpyridin-2-ol 98%
4-Phenylpyridin-2-ol
Formule: C₁₁H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07437954
CAS nummer: 19006-81-6