Bifenyl-4-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954761-100G OR954761-500G
APOSOR954761-100GEA 0 EUR
APOSOR954761-100G APOSOR954761-500G
Bifenyl-4-ol 98%
Bifenyl-4-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002347
CAS nummer: 92-69-3