3-Aminopyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9548-100G OR9548-250G
APOSOR9548-100GEA 29.2 EUR
APOSOR9548-100G APOSOR9548-250G
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
Kookpunt: 250…252 °C
Smeltpunt: 57…60 °C
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006400
CAS nummer: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II