4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9551-1G OR9551-5G
APOSOR9551-1GEA 118 EUR
APOSOR9551-1G APOSOR9551-5G
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BClNO₃
Smeltpunt: 173…175 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436019
CAS nummer: 874460-05-6