1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9553-1G OR9553-5G
APOSOR9553-1GEA 166 EUR
APOSOR9553-1G APOSOR9553-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid
Formule: C₁₄H₂₂BNO₂Si
Smeltpunt: 130…135 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08436007
CAS nummer: 351457-64-2