Methyl-2,2-dimethylphenylacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955592-1G OR955592-5G
APOSOR955592-1GEA 0 EUR
APOSOR955592-1G APOSOR955592-5G
Methyl-2,2-dimethylphenylacetate 95%
Methyl-2,2-dimethylphenylacetate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01846451
CAS nummer: 57625-74-8