4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9556-1G OR9556-250MG
APOSOR9556-1GEA 979 EUR
APOSOR9556-1G APOSOR9556-250MG
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₅S
Smeltpunt: 130…134 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436010
CAS nummer: 913835-52-6