Methyl-4-methylpicolinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955702-1G OR955702-5G
APOSOR955702-1GEA 90.6 EUR
APOSOR955702-1G APOSOR955702-5G
Methyl-4-methylpicolinate 97%
Methyl-4-methylpicolinate
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09265118
CAS nummer: 13509-13-2