Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955705-10G OR955705-1G OR955705-5G
APOSOR955705-10GEA 869 EUR
APOSOR955705-10G APOSOR955705-1G APOSOR955705-5G
Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 96%
Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01553045
CAS nummer: 52459-90-2